Merck
601829
Sigma-Aldrich
Krypton-78Kr
8 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
78Kr
CAS番号:
分子量:
77.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142003
PubChem Substance ID:
同位体純度
8 atom %
形状
gas
質量シフト
M-6
SMILES記法
[78Kr]
InChI
1S/Kr/i1-6
InChI Key
DNNSSWSSYDEUBZ-VENIDDJXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
601829-BULK:
601829-VAR:
試験成績書(COA)