Merck
597961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H413COCl
CAS番号:
分子量:
176.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H/i7+1
InChI Key
RKIDDEGICSMIJA-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
597961-VAR:
597961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)