Merck
597066
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-(tert)-ブチルジメチルシロキシ)ピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17BrN2OSi
CAS番号:
分子量:
289.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C10H17BrN2OSi/c1-10(2,3)15(4,5)14-9-12-6-8(11)7-13-9/h6-7H,1-5H3
InChI Key
GCALLZMACFTOPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597066-VAR:
597066-BULK:
597066-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)