Merck
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
97%
別名:
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8ClN3O
CAS番号:
分子量:
257.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
135-139 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
InChI Key
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • N-アシルベンゾチアゾールによるアジ化ナトリウムのアシル化
  • 気相熱分解
  • 官能基選択的反応
以下の合成の反応物質です。
  • フェニル化によるジケトンオキシム
  • アミンのアシル化によるアミド
  • N-アシルベンゾトリアゾールのカップリングによる1,2-ジケトン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596701-VAR:
596701-1G:
596701-BULK:
試験成績書(COA)