Merck
596299
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
258.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
InChI Key
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
596299-1G:
596299-10G:
596299-BULK:
試験成績書(COA)