Merck
595926
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-フェニル-4-ピラゾールカルボン酸
97%
別名:
3-メチル-2-フェニルピラゾール-4-カルボン酸, 5-メチル-1-フェニル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N2O2
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
166-170 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595926-BULK:
595926-VAR:
595926-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)