Merck
595772
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-oxazole
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH5NO
CAS番号:
分子量:
125.08
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]2ocn[13c]2[13c]1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,6+1,7+1
InChI Key
BCMCBBGGLRIHSE-KSYPSEKYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595772-BULK:
595772-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)