Merck
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
262.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
188-193 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
InChI Key
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
595616-10G:
595616-BULK:
595616-1G:
595616-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)