Merck
595446
Sigma-Aldrich
4,6-ジクロロ-5-メチルピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Cl2N2
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
InChI Key
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
595446-VAR:
595446-BULK:
595446-5G:
595446-1G:
試験成績書(COA)