Merck
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20INO
CAS番号:
分子量:
345.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595160-5G:
595160-BULK:
595160-VAR:
595160-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)