Merck
594334
Sigma-Aldrich
Benzenecyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11F6FeP
CAS番号:
分子量:
344.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
mp
268 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Fe+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.C5H5.F6P.Fe/c1-2-4-6-5-3-1;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;1-5H;;/q;;-1;+1
InChI Key
ZFDATMJBJWNTMT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 窒素酸化物が介する光化学的なリビングラジカル重合反応
  • 複雑な光量子結晶の会合
  • エポキシ系のカチオン性光重合に用いるシクロペンタジエン-鉄-ビフェニルヘキサフルオロリン酸([Cp-Fe-ビフェニル]+PF6-)の調製
以下の反応物質です。
  • 配位子交換反応
  • 炭素ナノ構造の固相合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
594334-5G:
594334-VAR:
Q66992-BULK:
594334-1G:
594334-1G-PW:
594334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)