Merck
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
CAS番号:
分子量:
422.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
mp
97.2-99.3 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
InChI Key
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
593338-1G:
593338-VAR:
593338-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)