Merck
593036
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)formamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4NHCHO
CAS番号:
分子量:
155.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
101-105 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(NC=O)cc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593036-VAR:
593036-1G:
593036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Yoshida et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 34(1), 3-9 (1992-01-01)
Previously, we identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) urinary metabolites of p-chloroaniline (p-CA) in a patient with acute p-CA poisoning. Among these metabolites there is a possibility that 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) and p-chloroformanilide (p-CFA) are produced through some unknown metabolic pathways