Merck
591920
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-chlorosilane
99 atom % D
別名:
Chlorotrimethylsilane-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)3SiCl
CAS番号:
分子量:
117.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
57 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[Si](Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-GQALSZNTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
591920-VAR:
591920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)