Merck
591025
Sigma-Aldrich
4,6-ジヒドロキシ-5-メチルピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O2
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(O)ncnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(8)6-2-7-5(3)9/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
OREVOAMPEBWISR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591025-1G:
591025-BULK:
591025-VAR:
591025-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)