Merck
590568
Sigma-Aldrich
テトラキス(ジメチルアミド)シラン
electronic grade, 99.9999%
別名:
オクタメチルシランテトラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]4Si
CAS番号:
分子量:
204.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
electronic grade
アッセイ
99.9999%
bp
196 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C8H24N4Si/c1-9(2)13(10(3)4,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
InChI Key
SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
590568-BULK:
590568-VAR:
590568-5G:
590568-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)