Merck
590118
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-propylacrylate
99%, contains 150 ppm BHT as inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
含みます
150 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C([H])=C(/CCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
MXUMJFMINXROCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
115.0 °F - closed cup
引火点(℃)
46.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
590118-250MG:
590118-BULK:
590118-VAR:
試験成績書(COA)