Merck
589632
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl chloroacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CO2Si(CH3)2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
208.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
48-49 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C8H17ClO2Si/c1-8(2,3)12(4,5)11-7(10)6-9/h6H2,1-5H3
InChI Key
RUQHLZVDTNJVOW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.0 °F - closed cup
引火点(℃)
67.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
589632-5G:
589632-BULK:
589632-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)