Merck
588822
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
別名:
Formic acid-13C,18O2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H13C18O2Na
CAS番号:
分子量:
73.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
95 atom % 18O
形状
solid
mp
259-262 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
InChI Key
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588822-BULK:
588822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)