Merck
588776
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl phenyl-d5 ether
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OC6D5
CAS番号:
分子量:
254.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
305 °C (lit.)
密度
1.451 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2ccc(Br)cc2)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
JDUYPUMQALQRCN-RALIUCGRSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C