Merck
588016
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-1,3-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH2CH213CH2Br
CAS番号:
分子量:
203.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
密度
2.008 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[13CH2]C[13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i2+1,3+1
InChI Key
VEFLKXRACNJHOV-SUEIGJEOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588016-BULK:
588016-VAR:
試験成績書(COA)