Merck
588008
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl213CHCOCl
CAS番号:
分子量:
148.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
107-108 °C (lit.)
密度
1.542 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl[13CH](Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1
InChI Key
FBCCMZVIWNDFMO-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588008-VAR:
588008-BULK:
試験成績書(COA)