Merck
587435
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) phosphate
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O4PPr
CAS番号:
分子量:
235.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES記法
[Pr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Pr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
InChI Key
KDCUNMWWJBHRSC-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587435-BULK:
587435-VAR:
587435-1G:
587435-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)