Merck
587338
Sigma-Aldrich
Sodium hexanitroiridate(III)
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3Ir(NO2)6
CAS番号:
分子量:
537.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
mp
347-358 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Ir-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587338-5G:
587338-VAR:
587338-BULK:
587338-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)