Merck
587249
Sigma-Aldrich
Erbium(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ErPO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
262.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES記法
[Er+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Er.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI Key
PDQXJPLNEUYGOX-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587249-2G:
587249-VAR:
587249-10G:
587249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)