Merck
58709
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(1-Boc-4-piperidyl)glycine
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H32N2O6
CAS番号:
分子量:
480.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-14-12-18(13-15-28)29(16-24(30)31)26(33)34-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23H,12-17H2,1-3H3,(H,30,31)
InChI Key
VDSAYWOINWZBBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
58709-BULK:
58709-5G:
58709-1G:
58709-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)