Merck
58340
Sigma-Aldrich
(±)-Isobornyl methyl ether
≥97.0% (GC)
別名:
exo-2-Methoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O
CAS番号:
分子量:
168.28
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.462
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CO[C@@H]1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,11+/m1/s1
InChI Key
ZRHVOKYSOWTPIG-KKZNHRDASA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
58340-BULK:
58340-VAR:
58340-500ML:
58340-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)