Merck
58112
Sigma-Aldrich
Iodine tribromide
≥97.0% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IBr3
CAS番号:
分子量:
366.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (RT)
密度
3.41 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[I](Br)Br
InChI
1S/Br3I/c1-4(2)3
InChI Key
FXOJASSPEGUXFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第6類:酸化性液体
ハロゲン間化合物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58112-50ML:
58112-10ML:
58112-BULK:
試験成績書(COA)