Merck
579939
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5O
CAS番号:
分子量:
217.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
231-235 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2nc(N)nc(N)n2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-16-7-4-2-6(3-5-7)8-13-9(11)15-10(12)14-8/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15)
InChI Key
WBDWTNWLWBQFJU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579939-VAR:
579939-1G:
579939-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)