Merck
579815
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3COC6H5
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
InChI Key
ARWCZKJISXFBGI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579815-5G:
579815-25G:
579815-VAR:
579815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)