Merck
579750
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzhydrazide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N4O
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,8-10H2,(H,11,12)
InChI Key
YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579750-VAR:
579750-1G:
579750-5G:
579750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)