Merck
579572
Sigma-Aldrich
3-クロロクマリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClO2
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES記法
ClC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H5ClO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H
InChI Key
CKCOPMSBJBNBCQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579572-BULK:
579572-1G:
579572-VAR:
試験成績書(COA)