Merck
579475
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメトキシ)桂皮酸
97%, predominantly trans
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
232.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OC(F)(F)F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H7F3O3/c11-10(12,13)16-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChI Key
CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
579475-5G:
579475-VAR:
579475-25G:
579475-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)