Merck
578118
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2
CAS番号:
分子量:
154.25
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n25/D 1.4730 (lit.)
bp
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.9 °F - closed cup
引火点(℃)
58.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
578118-BULK:
578118-5G:
578118-VAR:
578118-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)