Merck
577219
Sigma-Aldrich
4-Hexyloxyphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)5OC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C13H17NO2/c1-2-3-4-5-10-16-13-8-6-12(7-9-13)14-11-15/h6-9H,2-5,10H2,1H3
InChI Key
XQMJWYWIVNCPKB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
577219-5G:
577219-VAR:
577219-1G:
577219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)