Merck
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
別名:
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D10H4N2
分子量:
124.25
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
組成
(cis/trans mixture)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
InChI Key
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
576891-BULK:
576891-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)