Merck
576255
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-1H-quinolinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
NC1=CC(=O)c2ccccc2N1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)