Merck
576093
Sigma-Aldrich
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CHOC6H4BF3K
CAS番号:
分子量:
212.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576093-5G:
576093-BULK:
576093-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)