Merck
575844
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedinitropalladium(II)
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd[(NO2)2](NH3)2
CAS番号:
分子量:
232.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
230 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
575844-1G:
575844-5G:
575844-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)