Merck
575720
Sigma-Aldrich
Strontium selenide
≥99.99% trace metals basis
別名:
Strontium monosulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrSe
CAS番号:
分子量:
166.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
mp
1600 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]=[Sr]
InChI
1S/Se.Sr
InChI Key
PFNOMMSIZHKPBO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
575720-VAR:
575720-5G:
575720-1G:
575720-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Marie et al.
Autoimmunity reviews, 16(3), 223-230 (2017-02-01)
This case control study assessed: 1) the relationship of systemic sclerosis (SSc) related to exposure to heavy metals; and 2) the risk of SSc related to occupational exposure in male and female patients. From 2005 to 2008, 100 patients with