Merck
575496
Sigma-Aldrich
3-[2,5-Bis(chloromethyl)-4-methoxyphenoxy]-1-propanesulfonyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H2(O(CH2)3SO2Cl)(CH2Cl)2
CAS番号:
分子量:
361.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
97 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CCl)c(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1CCl
InChI
1S/C12H15Cl3O4S/c1-18-11-5-10(8-14)12(6-9(11)7-13)19-3-2-4-20(15,16)17/h5-6H,2-4,7-8H2,1H3
InChI Key
JBLWGGLWXFFETE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
575496-VAR:
575496-1G:
575496-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna D Peters et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(35), 6479-6490 (2018-08-30)
A bis(cyclam)-capped cholesterol lipid designed to bind C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) was synthesised in good overall yield from 4-methoxyphenol through a seven step synthetic route, which also provided a bis(cyclam) intermediate bearing an octaethyleneglycol-primary amine that can be