Merck
575194
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pr2(SO4)3
CAS番号:
分子量:
570.00
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
crystalline
SMILES記法
[Pr+3].[Pr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
575194-10G:
575194-BULK:
575194-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)