Merck
574120
Sigma-Aldrich
5-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)furfural
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9ClO3
CAS番号:
分子量:
236.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(OC)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H9ClO3/c1-15-12-4-2-8(6-10(12)13)11-5-3-9(7-14)16-11/h2-7H,1H3
InChI Key
ZPFXNBOOLWTXFB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574120-1G:
574120-VAR:
574120-BULK:
574120-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)