Merck
573388
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO3
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
NYTANCDDCQVQHG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
573388-BULK:
573388-1G:
573388-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)