Merck
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D4O3
CAS番号:
分子量:
92.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
246 °C
mp
34-37 °C
密度
1.379 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
573019-VAR:
573019-1G:
573019-BULK:
573019-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the