Merck
572756
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlorotellurate(IV)
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2TeCl6
CAS番号:
分子量:
376.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te.2ClH.2H3N/c1-5(2,3)4;;;;/h;2*1H;2*1H3
InChI Key
PLVTVUGZXAOGKX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572756-BULK:
572756-20G:
572756-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)