Merck
572721
Sigma-Aldrich
2-(2-ベンゾイミダゾリルアミノ)-1-エタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3O
CAS番号:
分子量:
177.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES記法
OCCNc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H11N3O/c13-6-5-10-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4,13H,5-6H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
FGPOQZOBPMSSAQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
572721-VAR:
572721-BULK:
572721-1G:
572721-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)