Merck
572446
Sigma-Aldrich
3-メチル-4-ニトロベンジルブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CH2Br
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(CBr)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
WOUWGCLQOJPWHS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
572446-VAR:
572446-25G:
572446-100G:
572446-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)