Merck
572209
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
282.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI Key
PZRVKJZVIPUVQH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
572209-VAR:
572209-5G:
572209-BULK:
572209-1G:
試験成績書(COA)