Merck
571954
Sigma-Aldrich
N-Butylhexamethyleneimine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21N
CAS番号:
分子量:
155.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456
密度
0.836 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCN1CCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h2-10H2,1H3
InChI Key
IIUDBWFOJYPWAK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571954-BULK:
571954-VAR:
571954-1G:
571954-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)